Läs mer
Thermo Scientific™ Random Access-lagringsalternativ för Orbitor™ RS2 Microplate Mover för QuantStudio™ PCR-system i realtid
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Detta lagringsalternativ för direkt åtkomst är designat för användning med Orbitor RS2 Microplate Mover och en QuantStudio realtids-PCR-system, som möjliggör realtids-PCR i automatiserade miljöer för ökad provgenomströmning.
- Detta förvaringsalternativ rymmer upp till 24 tallrikar/3 hotell (384-brunnar). Hotellen gör det möjligt för användare att enkelt lägga till nya skyltar eller ändra ordningen i vilken skyltarna körs. Hotell är idealiska när det finns flera användare som använder 384-brunnars plattor. Det här alternativet är inte idealiskt för 96-brunnars plattor.
- Koppla ihop detta lagringsalternativ för Random Access med Orbitor RS2 Microplate Mover för QuantStudio System för att komplettera ditt automationspaket.
- För integration av två QuantStudio system med Orbitor RS2 mover, Dual QuantStudio System Integration Kit krävs utöver automationspaketet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, eller QuantStudio 12 K Flex realtids PCR-system och The Orbitor RS2 Microplate Mover |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Lagringsalternativ |
| Kvantitet | 1 vardera |