Läs mer
Brannan™ Avståndsmätare hydrometer
Beskrivning
Brannan Avståndsmätare hydrometer, specifik viktområde: 0,70 till 1,00 g/mL, noggrannhet: +/-0,01 g/mL, ballasttyp: Stålkulor, certifieringar/överensstämmelse: ISO 650, 916, Antal: 1Pack
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | Avståndsmätare hydrometer |
| Noggrannhet | ±0,01 g/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Typ av ballast | Stålskott |
| Baume Range | 0,70 till 1 |
| För användning med (applikation) | Specifik viktmätning |
| Specifik viktområde | 0,70 till 1,00 g/ml |