Läs mer
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bänkvåg
Produktkod. 13455119 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
1.5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Modell:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30
R31P6
RC31P30
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Förpackningsstorlek
13455119 1.5 kg R31P3 Varje
13485109 1.5 kg R31P1502 Varje
13415119 15 kg R31P15 Varje
13425119 1.5 kg R31P3 Paket med 3
13405119 6 kg R31P6 Varje
13485119 30 kg RC31P30 Varje
13495109 30 kg R31P30 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13455119 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30031782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5220.00 SEK
    3628.36 SEK / Paket med 1
    Save 1591.64 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Multipurpose Ranger 3000 har alla möjligheter att producera exakta resultat snabbt för en mängd olika applikationer. Med sju applikationslägen är Ranger 3000 den idealiska vågen för att möta många industriella vägningsbehov. Bärbar och utrustad med ett uppladdningsbart batteri, är denna våg användbar i varje hörn av fabriken och är utrustad med funktioner och funktioner som lyfter Ranger 3000 till en klass för sig.
  • Ranger 3000 har den största displayen i sin klass och är utrustad med kontrollvägande lysdioder och bakgrundsbelysta LCD-displayer som gör den funktionell i nästan alla arbetsförhållanden.
  • Den mest användarvänliga vågen på marknaden med enkel installation som säkerställer att din värdefulla tid inte slösas bort och att du ’arbetar så skickligt som möjligt.
  • Ranger 3000 ger exakta resultat inom en sekund och eliminerar praktiskt taget din väntetid och låter dig röra dig i en takt som bestäms av dig, inte din vägningsutrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt Inbyggd RS232, valfri 2:a RS232, USB , Ethernet
Batteritid 210 timmar. kontinuerlig användning med 12 timmar. laddningstid
Batterityp Uppladdningsbar blysyra
Kalibrering Extern
Certifikat och efterlevnad FCC, del 15, klass A; EN61326-1:2006 (Klass B)
Konstruktion Rostfri plattform, ABS-hus
Kapacitet 1.5 kg
Visningstyp LCD med vit bakgrundsbelysning
Läsbarhet 0.1 g
Typ av knappsats Mekanisk
Modell R31P3
Stabiliseringstid 1 sekund
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Typ Ranger™ 3000 kompakt bänkvåg
Vägningslägen kg, lb, g, oz, lb:oz
Mått (L x B) 225 x 300 mm
Mått (L x B x H) 327 × 311 × 117 mm
Längd (metrisk) 327 mm
Längd (metrisk) Pan 225 mm
Bredd (metrisk) 311 mm
Bredd (metrisk) panorering 300 mm
Höjd (metrisk) 117 mm
Vikt (metrisk) 4.2 kg
Elektriska krav 100/240 VAC 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz