Läs mer
OHAUS™ Ranger™ 4000
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modell:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stabilt metallhölje och halksäkra gummifötter ger det skydd, stabilitet och långa produktlivslängd som behövs för tuff industriell vägning.
- Den mest användarvänliga vågen på marknaden har Smart Text™ för enkel drift och installation för att säkerställa effektivitet på arbetsplatsen.
- Med den största displayen i sin klass, kontrollvägande LED-indikatorer och bakgrundsbelyst LCD-display kan Ranger 4000 fungera i nästan alla industriella miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 100 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Anslutningstyp | Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat) |
| Konstruktion | Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål |
| Kapacitet | 15.00 kg |
| Visningstyp | LED, 3 färg LED-lampor för kontrollvägning |
| Läsbarhet | 0.500000 g |
| Linjäritet | 1.000000 g |
| Modell | R41ME15 |
| Repeterbarhet | 1.000000 g |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +40 °C |
| Visa mer |