Läs mer
OHAUS™ Ranger™ 4000
Produktkod. 15593883 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modell:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Förpackningsstorlek
15593883 30.00 kg R41ME30 Varje
15533893 3.00 kg R41ME3 Varje
15543893 3.00 kg R41ME3-M Varje
15553893 6.00 kg R41ME6-M Varje
15563893 15.00 kg R41ME15-M Varje
15573883 6.00 kg R41ME6 Varje
15573893 30.00 kg R41ME30-M Varje
15583883 15.00 kg R41ME15 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15593883 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30231101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6470.00 SEK
    4760.57 SEK / Paket med 1
    Save 1709.43 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
OHAUS™ Ranger™ 4000 är idealisk för industriella vägningsapplikationer där värdet är viktigt men kvalitet, hållbarhet och funktionalitet inte går att kompromissa med. Utrustad med sju applikationslägen kan vågen ge resultat för många industriella vägnings- och mätbehov.
  • Stabilt metallhölje och halksäkra gummifötter ger det skydd, stabilitet och långa produktlivslängd som behövs för tuff industriell vägning.
  • Den mest användarvänliga vågen på marknaden har Smart Text™ för enkel drift och installation för att säkerställa effektivitet på arbetsplatsen.
  • Med den största displayen i sin klass, kontrollvägande LED-indikatorer och bakgrundsbelyst LCD-display kan Ranger 4000 fungera i nästan alla industriella miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat)
Konstruktion Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Kapacitet 30.00 kg
Visningstyp LED, 3 färg LED-lampor för kontrollvägning
Läsbarhet 1.000000 g
Linjäritet 2.000000 g
Modell R41ME30
Repeterbarhet 2.000000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram, uns, pund, pund: uns
Mått (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vikt (metrisk) 7.000 kg