Läs mer
OHAUS™ Ranger™ 7000
Produktkod. 15614553 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
3.00 kg
35.00 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15614553 35.00 kg Varje
16002415 3.00 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15614553 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30088847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18340.00 SEK
    12727.91 SEK / Paket med 1
    Save 5612.09 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
OHAUS™ Ranger™ 7000 har en hög upplösning, har en stor skärm, en mängd olika anslutningsmöjligheter och ett stort minne.
  • Förenkla komplexa applikationer och minimera behovet av manuella beräkningar med 10 avancerade applikationslägen, kontroll av kringutrustning och ett valfritt kit för en andra skala.
  • Den mest exakta skalan i sin klass med en sekunds stabiliseringstid, upp till 75 000d eller 350 000d skärmupplösning och legal-for-trade-certifieringar.
  • Extremt hållbar våg designad för att trivas i robusta industriella miljöer.
  • Har IP54-klassat metallhölje och förseglad metallterminal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 12 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard USB och RS232 (ingår) och en valfri tredje port för RS232 eller Ethernet (tillbehör säljs separat). GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka. Dataöverföringsfunktion.
Konstruktion Modulär design, formgjutet hölje, avtagbar plattform i rostfritt stål, inbyggd vikt under kroken, menylåsbrytare, nivåindikator
Kapacitet 35.00 kg
Visningstyp Fullfärgs WQVGA grafisk skärm med användarkontrollerad ljusstyrka
Läsbarhet 0.500000 g
Linjäritet 1.000000 g
Modell R71MD35-EU
Skyddsklass IP54
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Custom
Mått (L x B x H) 467 x 377 x 128 mm
Vikt (metrisk) 9.970 kg