Beskrivning
- Förenkla komplexa applikationer och minimera behovet av manuella beräkningar med 10 avancerade applikationslägen, kontroll av kringutrustning och ett valfritt kit för en andra skala.
- Den mest exakta skalan i sin klass med en sekunds stabiliseringstid, upp till 75 000d eller 350 000d skärmupplösning och legal-for-trade-certifieringar.
- Extremt hållbar våg designad för att trivas i robusta industriella miljöer.
- Har IP54-klassat metallhölje och förseglad metallterminal.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 9 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Kalibrering | AutoCal™ - Automatisk |
| Anslutningstyp | Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard USB och RS232 (ingår) och en valfri tredje port för RS232 eller Ethernet (tillbehör säljs separat). GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka. Dataöverföringsfunktion. |
| Konstruktion | Modulär design, formgjutet hölje, avtagbar plattform i rostfritt stål, inbyggd vikt under kroken, menylåsbrytare, nivåindikator |
| Kapacitet | 3.00 kg |
| Visningstyp | Fullfärgs WQVGA grafisk skärm med användarkontrollerad ljusstyrka |
| Läsbarhet | 0.010000 g |
| Linjäritet | 0.020000 g |
| Modell | R71MHD3-EU |
| Skyddsklass | IP54 |
| Visa mer |