Läs mer
OHAUS™ Ranger™ 7000
Produktkod. p-7162291 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
3.00 kg
35.00 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15614553
Brand: OHAUS™ 30088847
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Ranger™ 7000 har en hög upplösning, har en stor skärm, en mängd olika anslutningsmöjligheter och ett stort minne.
  • Förenkla komplexa applikationer och minimera behovet av manuella beräkningar med 10 avancerade applikationslägen, kontroll av kringutrustning och ett valfritt kit för en andra skala.
  • Den mest exakta skalan i sin klass med en sekunds stabiliseringstid, upp till 75 000d eller 350 000d skärmupplösning och legal-for-trade-certifieringar.
  • Extremt hållbar våg designad för att trivas i robusta industriella miljöer.
  • Har IP54-klassat metallhölje och förseglad metallterminal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 12 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard USB och RS232 (ingår) och en valfri tredje port för RS232 eller Ethernet (tillbehör säljs separat). GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka. Dataöverföringsfunktion.
Konstruktion Modulär design, formgjutet hölje, avtagbar plattform i rostfritt stål, inbyggd vikt under kroken, menylåsbrytare, nivåindikator
Kapacitet 35.00 kg
Visningstyp Fullfärgs WQVGA grafisk skärm med användarkontrollerad ljusstyrka
Läsbarhet 0.500000 g
Linjäritet 1.000000 g
Modell R71MD35-EU
Skyddsklass IP54
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Custom
Mått (L x B x H) 467 x 377 x 128 mm
Vikt (metrisk) 9.970 kg