Beskrivning
- Avancerade funktioner för industriell vägning på nästa nivå
- Snabb prestanda och lagliga certifieringar för handel säkerställer korrekta resultat
- Robust industriell och modulär design stödjer flexibel och tung användning
- Skärkant SmarText™ programvara
- Standardanslutning med flexibla alternativ
- Skriv ut mallar
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 12 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Kalibrering | Ej tillämpligt |
| Anslutningstyp | USB (Medföljer), RS232 (ingår), 2:a RS232 (finns som tillbehör), Ethernet (finns som tillbehör) |
| Konstruktion | Modulär design, formgjutet hölje, avtagbar plattform i rostfritt stål, inbyggd vikt under kroken, menylåsbrytare, nivåindikator |
| Kapacitet | 3 kg |
| Visningstyp | TFT grafisk LCD, fullfärgs WQVGA grafisk display med användarkontrollerad ljusstyrka |
| Läsbarhet | 0.500000 g |
| Inkluderar | USB, RS232, in-use lock, AC nätadapter (uppladdningsbart batteri ingår ej) |
| Linjäritet | 0.100000 g |
| Material | Plattform i rostfritt stål |
| Visa mer |