Läs mer
Ohaus™ Ranger™ 7000 bänkvåg
Produktkod. 15653844 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Batteritid:
9 timmar med uppladdningsbart batteri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15653844 9 timmar med uppladdningsbart batteri Varje
1 options
Produktkod. 15653844 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30088834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54445.00 SEK
    37853.15 SEK / Paket med 1
    Save 16591.85 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Har hög upplösning, stor skärm, många applikationslägen och anslutningsmöjligheter, stort minne.
  • Avancerade funktioner för industriell vägning på nästa nivå
  • Snabb prestanda och lagliga certifieringar för handel säkerställer korrekta resultat
  • Robust industriell och modulär design stödjer flexibel och tung användning
  • Skärkant SmarText™ programvara
  • Standardanslutning med flexibla alternativ
  • Skriv ut mallar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 9 timmar med uppladdningsbart batteri
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Anslutningstyp USB (Medföljer), RS232 (ingår), 2:a RS232 (finns som tillbehör), Ethernet (finns som tillbehör)
Konstruktion Modulär design, formgjutet hölje, avtagbar plattform i rostfritt stål, inbyggd vikt under kroken, menylåsbrytare, nivåindikator
Kapacitet 15 kg
Visningstyp TFT grafisk LCD, fullfärgs WQVGA grafisk display med användarkontrollerad ljusstyrka
Läsbarhet 0.100000 g
Inkluderar USB, RS232, in-use lock, AC nätadapter (uppladdningsbart batteri ingår ej)
Linjäritet 0.200000 g
Material Plattform i rostfritt stål
Modell R71MHD15-EU
Mått (L x B) 467.00 x 377.00 mm
Mått (L x B x H) 467.00 x 377.00 x 128.000 mm
Längd (engelska) 18.40 tum.
Längd (metrisk) 467.00 mm
Längd (metrisk) Pan 311 mm
Bredd (engelska) 14,90 tum.
Bredd (metrisk) 377.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 377 mm
Höjd (engelska) 5,00 tum
Höjd (metrisk) 128.000 mm
Djup (engelska) 18.40 tum.
Djup (metriskt) 467.00 mm
Elektriska krav 100/240 VAC 50/60 Hz universell strömförsörjning, uppladdningsbart litiumbatteri (tillval)