Läs mer
Ohaus™ Ranger™ 7000 bänkvåg
Produktkod. 15663844 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
15 kg
Produktkod.
15663844 15 kg
1 options
Produktkod. 15663844 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30088846
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har hög upplösning, stor skärm, många applikationslägen och anslutningsmöjligheter, stort minne.
  • Avancerade funktioner för industriell vägning på nästa nivå
  • Snabb prestanda och lagliga certifieringar för handel säkerställer korrekta resultat
  • Robust industriell och modulär design stödjer flexibel och tung användning
  • Skärkant SmarText™ programvara
  • Standardanslutning med flexibla alternativ
  • Skriv ut mallar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 12 timmar med uppladdningsbart batteri
Kalibrering Ej tillämpligt
Anslutningstyp USB (Medföljer), RS232 (ingår), 2:a RS232 (finns som tillbehör), Ethernet (finns som tillbehör)
Konstruktion Modulär design, formgjutet hölje, avtagbar plattform i rostfritt stål, inbyggd vikt under kroken, menylåsbrytare, nivåindikator
Kapacitet 15 kg
Visningstyp TFT grafisk LCD, fullfärgs WQVGA grafisk display med användarkontrollerad ljusstyrka
Läsbarhet 0.200000 g
Inkluderar USB, RS232, in-use lock, AC nätadapter (uppladdningsbart batteri ingår ej)
Linjäritet 0.400000 g
Material Plattform i rostfritt stål
Modell R71MD15-EU
Mått (L x B) 467.00 x 377.00 mm
Mått (L x B x H) 467.00 x 377.00 x 128.000 mm
Längd (engelska) 18.40 tum.
Längd (metrisk) 467.00 mm
Längd (metrisk) Pan 311 mm
Bredd (engelska) 14,90 tum.
Bredd (metrisk) 377.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 377 mm
Höjd (engelska) 5,00 tum
Höjd (metrisk) 128.000 mm
Djup (engelska) 18.40 tum.
Djup (metriskt) 467.00 mm
Elektriska krav 100/240 VAC 50/60 Hz universell strömförsörjning, uppladdningsbart litiumbatteri (tillval)