Beskrivning
Den mångsidiga Ranger Count 3000 har alla möjligheter att producera exakta resultat snabbt för en mängd olika applikationer. Med vägning, räkning av delar, kontrollräkning och ackumuleringsfunktioner är Ranger Count 3000 den idealiska vågen för att möta många industriella räkningsbehov. Bärbar och utrustad med ett uppladdningsbart batteri, den här vågen är användbar i varje hörn av fabriken och är utrustad med funktioner och funktioner som lyfter Ranger Count 3000 till en klass för sig.
- Exakt räkne- och vägningsprestanda med bibliotek med 30 objekt
- Den mest användarvänliga räknevågen på marknaden
- Snabb stabilisering ger oöverträffad genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Automationsgränssnitt | Inbyggd RS232, valfri 2:a plattform, 2:a RS232, USB , Ethernet |
| Batteritid | 210 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Batterityp | Uppladdningsbar blysyra |
| Kalibrering | Extern |
| Certifikat och efterlevnad | FCC, del 15, klass A; EN61326-1:2006 (Klass B) |
| Anslutningstyp | Ethernet (tillgänglig som tillbehör)USB (finns som tillbehör)RS232 (ingår) 2:a RS232 (finns som tillbehör) |
| Konstruktion | ABS-hus, plattform i rostfritt stål, numerisk knappsats, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan, transporthandtag |
| Kapacitet | 6 kg |
| Visningstyp | 3-fönster LCD med vit bakgrundsbelysning, 6-siffrig, 7-segment |
| Läsbarhet | 0.200000 g |
| Visa mer |