Läs mer
Ohaus™ Ranger™ Count 3000 Multipurpose kompakt räknevåg
Produktkod. 15853595 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
1.5 kg
3.0 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
15853595 1.5 kg -
13445119 3.0 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15853595 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30060907
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kompakt, mångsidig räknevåg med vägning, delarräkning, kontrollräkning och ackumuleringsfunktioner.
  • Exakt räkne- och vägningsprestanda med 30 objektbibliotek
  • Den mest användarvänliga räknevågen på marknaden
  • Snabb stabilisering ger oöverträffad genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Ethernet (tillgänglig som tillbehör)USB (finns som tillbehör)RS232 (ingår) 2:a RS232 (finns som tillbehör)
Konstruktion ABS-hus, plattform i rostfritt stål, numerisk knappsats, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan, transporthandtag
Kapacitet 1.5 kg
Visningstyp 3-fönster Bakgrundsbelysning LCD + 3 LED
Läsbarhet 0.500000 g
Inkluderar RS232, AC ström, uppladdningsbart batteri
Linjäritet 0.100000 g
Material Plattform i rostfritt stål
Modell RC31P1502-M
Repeterbarhet 0.100000 g
Mått (L x B) 311.00 x 327.00 mm
Mått (L x B x H) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Längd (engelska) 12.20 tum.
Längd (metrisk) 311.00 mm
Längd (metrisk) Pan 225 mm
Bredd (engelska) 12,90 tum.
Bredd (metrisk) 327.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 300 mm
Höjd (engelska) 4,60 tum.
Höjd (metrisk) 117.000 mm
Djup (engelska) 12.20 tum.
Djup (metriskt) 311.00 mm
Elektriska krav 100/240 VAC 50/60 Hz intern universell strömförsörjning, internt uppladdningsbart blybatteri