Läs mer
OHAUS™ Ranger™ Räkna 4000
Produktkod. 15513893 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modell:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Förpackningsstorlek
15513893 15.00 kg RC41M15 Varje
15503893 3.00 kg RC41M3 Varje
15503903 15.00 kg RC41M15-M Varje
15513903 30.00 kg RC41M30-M Varje
15583893 3.00 kg RC41M3-M Varje
15593893 6.00 kg RC41M6-M Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15513893 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30231104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6910.00 SEK
    4752.37 SEK / Paket med 1
    Save 2157.63 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
I lager
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 är idealisk för tuffa industriella räknejobb som kräver hållbarhet och noggrannhet. Denna våg är utrustad med funktioner för vägning, delarräkning, kontrollräkning och ackumulering
  • Stabilt metallhölje och halksäkra gummifötter ger det skydd, stabilitet och långa produktlivslängd som behövs för tuff industriell vägning.
  • Exakt vägnings- och räkningsprestanda garanteras med 1:1 500 000 intern räkneupplösning och programvara för automatisk optimering som minskar fel.
  • Lätt att använda SmarText™ programvara, en centralt placerad räknedisplay och dedikerade Sample- och Tara-nycklar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat)
Konstruktion Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Kapacitet 15.00 kg
Visningstyp 3 fönsterbakgrundsbelyst LCD-skärm, 3 färglampor för kontrollvägning
Läsbarhet 0.500000 g
Linjäritet 1.000000 g
Modell RC41M15
Repeterbarhet 1.000000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram, pund, uns, pund: uns
Mått (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vikt (metrisk) 15.500 kg