Läs mer
OHAUS™ Ranger™ Räkna 4000
Produktkod. 15593893 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modell:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Förpackningsstorlek
15593893 6.00 kg RC41M6-M Varje
15503893 3.00 kg RC41M3 Varje
15503903 15.00 kg RC41M15-M Varje
15513893 15.00 kg RC41M15 Varje
15513903 30.00 kg RC41M30-M Varje
15583893 3.00 kg RC41M3-M Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15593893 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30237021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.00 SEK
    5165.63 SEK / Paket med 1
    Save 2304.37 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 är idealisk för tuffa industriella räknejobb som kräver hållbarhet och noggrannhet. Denna våg är utrustad med funktioner för vägning, delarräkning, kontrollräkning och ackumulering
  • Stabilt metallhölje och halksäkra gummifötter ger det skydd, stabilitet och långa produktlivslängd som behövs för tuff industriell vägning.
  • Exakt vägnings- och räkningsprestanda garanteras med 1:1 500 000 intern räkneupplösning och programvara för automatisk optimering som minskar fel.
  • Lätt att använda SmarText™ programvara, en centralt placerad räknedisplay och dedikerade Sample- och Tara-nycklar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat)
Konstruktion Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Kapacitet 6.00 kg
Visningstyp 3 fönsterbakgrundsbelyst LCD-skärm, 3 färglampor för kontrollvägning
Läsbarhet 2.000000 g
Linjäritet 0.400000 g
Modell RC41M6-M
Repeterbarhet 0.400000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram
Mått (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vikt (metrisk) 7.000 kg