Läs mer
Ohaus™ Ranger™ Räkna 4000 Räkneskala
Produktkod. 15523883 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
6 kg
30 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
15523883 6 kg Varje
15523893 30 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15523883 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30231103
Lämplig för tuffa, industriella räknejobb som kräver hållbarhet och noggrannhet till ett bra pris.
  • Utrustad med funktioner för vägning, räkning av delar, kontrollräkning och ackumulering, och kan ge resultat för en mängd olika industriella vägnings-, räknings- och mätbehov
  • Helt metallhölje ger styrka och skydd och maximerar produktens livslängd
  • Exakt räkning och vägningsprestanda ger exakta resultat
  • Användarvänlig programvara
  • Lätt att använda
  • Flera anslutningsalternativ ger anslutning till flera kringutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp 2:a RS232 (finns som tillbehör)Ethernet (finns som tillbehör)RS232 (ingår)USB (finns som tillbehör)
Konstruktion Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Kapacitet 6 kg
Visningstyp 3-fönster Bakgrundsbelysning LCD + 3 LED
Läsbarhet 0.200000 g
Inkluderar RS232, AC Ström, uppladdningsbart batteri
Linjäritet 0.400000 g
Material Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Modell RC41M6
Repeterbarhet 0.400000 g
Mått (L x B) 327.00 x 315.00 mm
Mått (L x B x H) 327.00 x 315.00 x 122.000 mm
Längd (engelska) 12,90 tum.
Längd (metrisk) 327.00 mm
Längd (metrisk) Pan 225 mm
Bredd (engelska) 12.40 tum.
Bredd (metrisk) 315.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 300 mm
Höjd (engelska) 4,80 tum.
Höjd (metrisk) 122.000 mm
Djup (engelska) 12,90 tum.
Djup (metriskt) 327.00 mm
Elektriska krav 100/240 VAC 50/60 Hz intern universell strömförsörjning, internt uppladdningsbart blybatteri