Läs mer
Ohaus™ Ranger™ Räkna 4000 Räkneskala
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
6 kg
30 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utrustad med funktioner för vägning, räkning av delar, kontrollräkning och ackumulering, och kan ge resultat för en mängd olika industriella vägnings-, räknings- och mätbehov
- Helt metallhölje ger styrka och skydd och maximerar produktens livslängd
- Exakt räkning och vägningsprestanda ger exakta resultat
- Användarvänlig programvara
- Lätt att använda
- Flera anslutningsalternativ ger anslutning till flera kringutrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 210 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Anslutningstyp | 2:a RS232 (finns som tillbehör)Ethernet (finns som tillbehör)RS232 (ingår)USB (finns som tillbehör) |
| Konstruktion | Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål |
| Kapacitet | 6 kg |
| Visningstyp | 3-fönster Bakgrundsbelysning LCD + 3 LED |
| Läsbarhet | 0.200000 g |
| Inkluderar | RS232, AC Ström, uppladdningsbart batteri |
| Linjäritet | 0.400000 g |
| Material | Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål |
| Modell | RC41M6 |
| Visa mer |