Läs mer
Ranitidine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranitidine-d6 |
| CAS | 1185514-83-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 2H6 H16 N4 O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ranitidine-D6, Label-d6, Midaven-d6, Ulcerit-d6, Zenetac-d6, N-[2-[[[5-[(Dimethyl-d6-amino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O3S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-N'-[2-[[5-[[bis(trideuteriomethyl)amino]methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.44 |
| Visa mer |