missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ranitidine EP Impurity G (Nizatidine EP Impurity K), Mikromol™
Beskrivning
Ranitidine EP Impurity G (Nizatidine EP Impurity K)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime |
| CAS | 148639-72-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C5 H9 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nizatidine Imp. K (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. G (EP), Ranitidine Imp. G (EP), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime, Nizatidine Impurity K, Ranitidine Hydrochloride Impurity G, Ranitidine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3OS/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CNC1=NCCSC1=NO |
| IUPAC-namn | N-[5-(methylamino)-2,3-dihydro-1,4-thiazin-6-ylidene]hydroxylamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?