missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ranitidine EP Impurity G (Nizatidine EP Impurity K), Mikromol™

Produktkod. 30458407
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458407 4 x 25 mg
30049555 100 mg
30051539 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458407 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0086.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ranitidine EP Impurity G (Nizatidine EP Impurity K), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime
CAS 148639-72-9
Analyt- eller komponentnamn 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C5 H9 N3 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Nizatidine Imp. K (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. G (EP), Ranitidine Imp. G (EP), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime, Nizatidine Impurity K, Ranitidine Hydrochloride Impurity G, Ranitidine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C5H9N3OS/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Lösningstyp Neat
LEDER CNC1=NCCSC1=NO
IUPAC-namn N-[5-(methylamino)-2,3-dihydro-1,4-thiazin-6-ylidene]hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 159.21
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 159.0466 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.