Läs mer
Ranitidine EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivning
Ranitidine EP Impurity H
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C3 H6 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ranitidine Imp. H (EP), N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Impurity H, Ranitidine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| LEDER | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-nitroacetamide |
| Visa mer |