Läs mer
Ranitidine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar B22260.14
Kvantitet 25g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11405916
  • 2158.82 SEK / 25g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
An H-2 histamine receptor antagonistRanitidine hydrochloride is mainly used as an H2-receptor antagonist and helps in the treatment of gastrointestinal lesions because of excessive gastric acid secretion. It also serves as an antiulcer drug.
Solubility
Soluble in water, 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, acetic acid, methanol, ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
66357-59-3
350.862
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
6603542
CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCC1=CC=C(O1)CN(C)C.Cl
C13H23ClN4O3S
MFCD00069339
ranitidine hydrochloride, noctone, n-2-5-dimethylamino methyl-2-furanyl methyl thio ethyl-n'-methyl-2-nitro-1,1-ethanediamine hydrochloride, c13h22n4o3s.hcl, opera_id_624, melfax hydrochloride, zantac hydrochloride, zintac hydrochloride, azantac hydrochloride, raniben hydrochloride
(Z)-1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine;hydrochloride
Especificaciones
Ranitidine hydrochloride
99%
MFCD00069339
14,8110
Soluble in water,2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin,acetic acid,methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCC1=CC=C(O1)CN(C)C.Cl
350.862
350.86
66357-59-3
C13H23ClN4O3S
25g
ranitidine hydrochloride, noctone, n-2-5-dimethylamino methyl-2-furanyl methyl thio ethyl-n'-methyl-2-nitro-1,1-ethanediamine hydrochloride, c13h22n4o3s.hcl, opera_id_624, melfax hydrochloride, zantac hydrochloride, zintac hydrochloride, azantac hydrochloride, raniben hydrochloride
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
(Z)-1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine;hydrochloride
6603542
99%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.