Läs mer
Ranitidinhydroklorid, 99 %
Beskrivning
En H-2-histaminreceptorantagonistRanitidinhydroklorid används främst som H2-receptorantagonist och hjälper till vid behandling av mag-tarmförändringar på grund av överdriven magsyrautsöndring. Det fungerar också som ett antiulkusmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
En H-2-histaminreceptorantagonistRanitidinhydroklorid används främst som H2-receptorantagonist och hjälper till vid behandling av mag-tarmförändringar på grund av överdriven magsyrautsöndring. Det fungerar också som ett antiulkusmedel.
Löslighet
Löslig i vatten, 2-hydroxypropyl-beta-cyklodextrin, ättiksyra, metanol, etanol och dimetylsulfoxid. Olöslig i kloroform.
Anteckningar
Ljuskänslig. Oförenlig med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranitidine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∽134 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,8110 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, 2-hydroxypropyl-beta-cyklodextrin, ättiksyra, metanol, etanol och dimetylsulfoxid. Olöslig i kloroform. |
| Formel vikt | 350.86 |
| Procent renhet | 99% |
RUO– Endast forskningsanvändning