Läs mer
Ranitidinhydroklorid, LoGiCal
Product Code. 30464037
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30464037 10 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30464037 missing translation for 'mfr' LoGiCal missing translation for 'supplierNo' LGCFOR0086.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ranitidine Hydrochloride
CAS 66357-59-3
Analyt- eller komponentnamn Ranitidine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H22 N4 O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ranitidine Hydrochloride, 1,1-Ethenediamine, N'-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-, hydrochloride (1:1), 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-, monohydrochloride (9CI), AH 19065, Achedos, Acidex, Aciloc, Acloral, Aldin, Anistal, Antagonin, Apo-Ranitidine, Apozan, Atural, Axoban, Azantac, Consec, Coralen, Curan, Eltidine, Ezopta, Galidrin, Gastrial, Gastridin, Gastrosedol, Histac, Histak, Lydin, Melfax, Microtid, Neoceptin R, Noctone, Normon, Ptinolin, Quantor, Quicran, RND, Radinat, Ranacid, Randin, Rani 2, Ranial, Raniben, Ranidil, Ranidine, Ranigast, Ranimex, Ranin, Raniogas, Raniplex, Ranisen, Ranitab, Ranital, Ranitidine hydrochloride, Ranitidine-akri, Ranitiget, Ranitin, Ranix, Rantac, Rantacid, Rantidol, Rantin, Ranuber, Ratic, Raticina, Rosimol, Simetac, Sostril, Taural, Terposen, Trigger, Ul-Pep, Ulceran, Ulceranin, Ulcex, Ulcirex, Ulsal, Ultac, Ultidine, Urantac, Verlost, Vesyca, Vizerul, Weichilin, Weidos, Xanidine, Zantab, Zantac, Zantadin, Zantic, Zinetac, Zintac, Ranitidine hydrochloride (AH19065), AH 19065AB
InChI formel InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1
IUPAC-namn 1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamin;hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 350.86
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 350,1179 g/mol