Läs mer
Ranitidin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranitidine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 350.1179 |
| Procent renhet | >95% |