missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ranitidine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranitidine N-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 330.1362 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?