Läs mer
Ranitidine S-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranitidine Sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 330.1362 |
| Procent renhet | >95% |