Läs mer
Ranolazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranolazine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| Formel vikt | 427.2471 |