missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ranolazine USP Related Compound A, Mikromol™

Produktkod. 30051765
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051765 25 mg
30052539 100 mg
30459092 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051765 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1320.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ranolazine USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
CAS 2210-74-4
Analyt- eller komponentnamn 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Ranolazine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
LEDER COc1ccccc1OCC2CO2
IUPAC-namn 2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 180.0786 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.