Läs mer
Invitrogen™ Människan RANTES ELISA Utrustning
Produktkod. 10108643
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10108643 96 tester 1 uppsättning
10763115 5 x 96 tester 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10108643 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHRNTS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Människan RANTES ELISA kvantifierar Hu RANTES i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta Hu RANTES. Metodens princip The Human RANTES solid-fas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CCL5 (RANTES) är en kemokingen som finns på q-armen av kromosom 17. Kemokiner är en superfamilj av utsöndrade proteiner involverade i immunreglerande och inflammatoriska processer. Superfamiljen är uppdelad i fyra underfamiljer baserat på arrangemanget av de N-terminala cysteinresterna i den mogna peptiden. CCL5, en medlem av CC-underfamiljen, fungerar som en kemoattraktant för blodmonocyter, minnes-T-hjälparceller och eosinofiler. Det orsakar frisättning av histamin från basofiler och aktiverar eosinofiler. Detta cytokin är en av de viktigaste HIV-suppressiva faktorerna som produceras av CD8+-celler. Den fungerar som en av de naturliga liganderna för kemokinreceptorn kemokin (CC-motiv) receptor 5 (CCR5), och den undertrycker in vitro-replikation av R5-stammarna av HIV-1, som använder CCR5 som en coreceptor. Alternativ splitsning resulterar i flera transkriptvarianter som kodar för olika isoformer. Sjukdomar associerade med CCL5 inkluderar humant immunbristvirus typ 1 och periapical granulom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P13501
Analysintervall 51,2 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Beskrivning Människan RANTES ELISA Utrustning
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Specificitet Ingen signifikant korsreaktion med humant Eotaxin, GROa, GROß, MIP-1 A, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1 A, IL-1ß, IL-1 RA IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNF
Tillräckligt för 96 mikroplattor brunnar
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6352
Gensymbol D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Mått Absorbans vid 450 nm minus absorbans (vid 550 nm)
Precision Intra-analys CV < 10%; inter-analys CV < 10 %
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål CCL5 (RANTES)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 hrs