Läs mer
Novus Biologicals™ RAP1A Overexpression Lysate
Produktkod. 18245810 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18245810 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18245810 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL115145
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
The RAP1A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215248 and based on accession number NM_2884. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens RAP1A, member of RAS oncogene family (RAP1A), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only