Läs mer
Abnova™ RAP2C Recombinant Protein Produktkod.: 16153013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4630.00 SEK
    4153.09 SEK / 10µg
    Spara 476.91 SEK
    10% Off
Abnova™ RAP2C Recombinant Protein
Produktkod. 16153013
10 μg
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16153013
Brand: Abnova™ H00057826P01.10ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4630.00 SEK
    4153.09 SEK / 10µg
    Spara 476.91 SEK
    10% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH03403
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 57826
Molekylvikt (g/mol) 45.87
Namn RAP2C (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MREYKVVVLGSGGVGKSALTVQFVTGTFIEKYDPTIEDFYRKEIEVDSSPSVLEILDTAGTEQFASMRDLYIKNGQGFILVYSLVNQQSFQDIKPMRDQIVRVKRYEKVPLILVGNKVGLEPEREVMSSEGRALVQEWGCPFMETSAKSKSMVDELFAEIVRQMNYSSLPEKQDQCCTTCVVQ
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DKFZp313B211
Vanligt namn RAP2C
Gensymbol RAP2C
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Produkttitel
Abnova™ RAP2C Recombinant Protein >