missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RAP74 Antibody (OTI4B10), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-17972MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RAP74 Monoclonal antibody specifically detects RAP74 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| RAP74 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| OTI4B10 | |
| Flow Cytometry | |
| BTF4, General transcription factor IIF 74 kDa subunit, general transcription factor IIF subunit 1, general transcription factor IIF, polypeptide 1, 74kDa, TF2F1, TFIIF, TFIIF-alpha, Transcription initiation factor IIF subunit alpha, transcription initiation factor RAP74 | |
| Full length human recombinant protein of human GTF2F1(NP_002087) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research | |
| 2962 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering