Läs mer
Rapacuronium bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16497096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497096 100 mg -
16457048 10 mg -
16433526 25 mg -
16433097 50 mg 50mg
16409597 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16423
MedChemExpress Rapacuronium bromide (Org 9487), a non-depolarizing neuromuscular blocker, is an allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor (mAChR).
Rapacuronium bromide (Org 9487), a non-depolarizing neuromuscular blocker, is an allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor (mAChR).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapacuronium bromide
Fysisk form Solid
CAS 156137-99-4
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H61BrN2O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Org 9487
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (184.42 mM)
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]([N+]5(CC=C)CCCCC5)[C@@H]4OC(CC)=O)([H])C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 677.8
Formel vikt 677.8
Procent renhet 98.0%