Läs mer
Melford Rapamycin
Produktkod. 30018764
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018764 5 mg
30018763 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018764 Leverantör Melford Leverantörsnummer R645000.005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Rapamycin, en kraftfull förening som härrör från Streptomyces hygroscopicus, har blivit en hörnsten inom biovetenskapsområdet på grund av dess mångsidiga tillämpningar och avgörande roll för att förstå cellulära och molekylära processer.
Rapamycin, en kraftfull förening som härrör från Streptomyces hygroscopicus, har blivit en hörnsten inom biovetenskapsområdet på grund av dess mångsidiga tillämpningar och avgörande roll för att förstå cellulära och molekylära processer. Inom cellbiologi och molekylär forskning är Rapamycin känt för sin förmåga att selektivt hämma mTOR-vägen (däggdjursmålet för rapamycin). Denna väg reglerar grundläggande cellulära funktioner, inklusive tillväxt, metabolism och autofagi, vilket gör Rapamycin till ett oumbärligt verktyg för att dissekera intrikata cellulära mekanismer.
Inom cancerforskningen har Rapamycin revolutionerat området genom att inrikta sig på mTOR för att stoppa den okontrollerade spridningen av cancerceller, vilket erbjuder lovande vägar för nya cancerterapier. Rapamycins mångfacetterade natur och olika former säkerställer dess fortsatta framträdande plats inom biovetenskapen, vilket underlättar genombrott inom cellbiologi, transplantationsmedicin och cancerforskning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
CAS 53123-88-9
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C51H79NO13