Läs mer
Invitrogen™ Rapamycin
Beskrivning
Rapamycin tillhör en familj av makrolidimmunsuppressiva som binder till och hämmar FK506-bindande proteinet (FKBP) prolinrotamas.
Format/Formulering: Lyofiliserad
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30 °C). |
| Gen-ID (Entrez) | 2475 |
| Gensymbol | MTOR |
| Gene Alias | FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1 |
| Protein | mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase) |
| Frakt skick | Wet Ice |
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Rapamycin |
| Molekylvikt (g/mol) | 914.2 |
| Form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- RAPAMYCIN
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Rapamycin