Läs mer
Rapamycin, 99,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461431 100 μg 100µg
11471431 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215934680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 100µg
    Save 30.42 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 53123-88-9
Molekylformel C51H79NO13
Molekylvikt (g/mol) 914.187
InChI-nyckel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
LEDER CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
Typ Rapamycin
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 μg
Analysprocentintervall 0.99
Formel vikt 914.2