Läs mer
Rapamycin, 98+%
Produktkod. 15434849
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434849 100 mg 100mg
15444849 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62473.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3041.93 SEK
    2577.65 SEK / 100mg
    Save 464.28 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rapamycin, CAS # 53123-88-9, är en makrolidförening som visar suppressoraktivitet mot immunsystemet och även hämmande aktivitet vid tumörtillväxt. | CAS: 53123-88-9 | C51H79NO13 | 914,187 g/mol
Blockerar cytokinförmedlade signaltransduktionsvägar Rapamycin används för att hämma tumörtillväxt genom att stoppa tumörcellsproliferation och undertrycka tumörangiogenes. Det bildar ett komplex med FKBP12 som binder och hämmar det molekylära målet för rapamycin (mTOR) samt undertrycker immunsystemet, vilket förhindrar transplantatavstötning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Rapamycin är en naturlig makrolidförening som visar antiproliferativa aktiviteter i däggdjursceller
  • Rapamycin är en specifik hämmare av rapamycinkinas. Det bildar ett komplex med FKBP12 som följaktligen binder och hämmar ’rapamycins molekylära mål (rapamycin kinas)
Ansökan
  • Rapamycin hämmar tumörtillväxt genom att förhindra tumörcellsproliferation och undertrycka tumörangiogenes
  • Denna förening blockerar också cytokinförmedlade signaltransduktionsvägar
  • Rapamycin främjar även undertryckandet av immunsystemet
  • Det definierades ursprungligen som en antimykotisk metabolit som produceras av Streptomyces hygroscopicus
  • In vitro-studier visade att denna förening är en viktig mediator för PI3-kinassignalering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53123-88-9
Molekylformel C51H79NO13
Molekylvikt (g/mol) 914.187
MDL-nummer MFCD00867594
InChI-nyckel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym Sirolimus; AY-22989
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
LEDER CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
Typ Rapamycin
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,8114
Löslighetsinformation Löslig i DMSO vid 50 mg/ml eller metanol vid 25 mg/ml Löslig i alkohol, dimetylsulfoxid och dimetylformamid; Olöslig i vatten.
Formel vikt 914.17
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.