Läs mer
Rapamycin, 98+%
Produktkod. 15444849
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444849 50 mg 50mg
15434849 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62473.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2432.70 SEK
    1998.65 SEK / 50mg
    Save 434.05 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Rapamycin, CAS # 53123-88-9, är en makrolidförening som visar suppressoraktivitet mot immunsystemet och även hämmande aktivitet vid tumörtillväxt. | CAS: 53123-88-9 | C51H79NO13 | 914,187 g/mol
Blockerar cytokinförmedlade signaltransduktionsvägar Rapamycin används för att hämma tumörtillväxt genom att stoppa tumörcellsproliferation och undertrycka tumörangiogenes. Det bildar ett komplex med FKBP12 som binder och hämmar det molekylära målet för rapamycin (mTOR) samt undertrycker immunsystemet, vilket förhindrar transplantatavstötning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Rapamycin är en naturlig makrolidförening som visar antiproliferativa aktiviteter i däggdjursceller
  • Rapamycin är en specifik hämmare av rapamycinkinas. Det bildar ett komplex med FKBP12 som därmed binder och hämmar rapamycinets’molekylära mål (rapamycinkinas)
Tillämpning
  • Rapamycin hämmar tumörtillväxt genom att förhindra tumörcellproliferation och hämma tumörangiogenes
  • Denna förening blockerar också cytokinmedierade signaltransduktionsvägar
  • Rapamycin främjar också immunförsvarets undertryckning
  • Den definierades initialt som en svampdödande metabolit producerad av Streptomyces hygroscopicus
  • In vitro-studier visade att denna förening är en viktig mediator för PI3-kinassignalering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53123-88-9
Molekylformel C51H79NO13
Molekylvikt (g/mol) 914.187
MDL-nummer MFCD00867594
InChI-nyckel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym Sirolimus; AY-22989
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
LEDER CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
Typ Rapamycin
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,8114
Löslighetsinformation Löslig i DMSO vid 50 mg/ml eller metanol vid 25 mg/ml Löslig i alkohol, dimetylsulfoxid och dimetylformamid; Olöslig i vatten.
Formel vikt 914.17
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rapamycin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sirolimus
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.