missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rapamycin Dialdehyde (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rapamycin Dialdehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H79NO15/c1-30(14-13-22-53)24-34(5)45(57)47(65-10)46(58)35(6)25-32(3)41(56)29-43(33(4)26-37-17-19-40(55)44(27-37)64-9)66-50(61)39-15-11-12-21-52(39)49(60)48(59)51(62)36(7)16-18-38(67-51)28-42(63-8)31(2)20-23-54/h13-14,20,22-23,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,55,58,62H,11-12,15-19,21,24,26-29H2,1-10H3/b14-13?,31-20+,35-25+/t30?,32-,33-,34?,36-,37+,38+,39?,40-,42+,43+,44?,46-,47?,51-/m1/s1 |
| Formel vikt | 945.545 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?