Läs mer
Rapamycin, Fisher BioReagents
Produktkod. 10798668
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10798668 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10798668 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
Typ Rapamycin
Fysisk form Powder/Solid
CAS 53123-88-9
Förpackning Clear Glass
Färg White
Kvantitet 1 mg
Analysprocentintervall > 98 %
Molekylformel C51H79NO13
Kokpunkt 183°C
Merck Index 15, 8232
InChI-nyckel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
LEDER CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Molekylvikt (g/mol) 914.187
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
Formel vikt 914.2
Procent renhet >98%