Läs mer
Rapamycin, MedChemExpress
Beskrivning
Rapamycin (Sirolimus
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rapamycin |
| CAS | 53123-88-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C51H79NO13 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Sirolimus AY-22989 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (136.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (54.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](O)CC4)OC)C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 914.17 |
| Visa mer |