Läs mer
Tocris Bioscience™ Rapamycin
Produktkod. 30001228
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30001228 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001228 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1292/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 SEK
    4216.80 SEK / 1mg
    Save 243.20 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
mTOR inhibitor; immunosuppressant
Rapamycin is a antifungal and immunosuppressant. Specific inhibitor of mTOR (mammalian target of Rapamycin). Complexes with FKBP-12 and binds mTOR inhibiting its activity. Inhibits interleukin-2-induced phosphorylation and activation of p70 S6 kinase. Induces autophagy in yeast and mammalian cell lines. Drives hPSC differentiation to mesendoderm and blood progenitor cells. Also used as a chemical dimerizer; rapamycin and GA3-AM (Cat. No. 5407) chemically inducible dimerization systems are orthogonal. Inhibits MERS-CoV infection of Huh7 cells in a plaque reduction assay. Enhances lentiviral transduction of hematopoietic stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
CAS 53123-88-9
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C51H79NO13
Formel vikt 914.18
Produkttyp Rapamycin
Renhet 98%
Molekylvikt (g/mol) 914.187