Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ 1mL ympvätska
Produktkod. 10302213
Change view
Kvantitet:
20 Rör/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10302213 20 Rör/Pk. Paket med 20
1 options
Produktkod. 10302213 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R8325102
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Spara tid på att förbereda spädningsmedel med denna bruksfärdiga ympvätska för RapID system.
Spara tid på att förbereda spädningsmedel för Thermo Scientific™ RapID™ System som använder Thermo Scientific RapID 1 mL ympvätska.
Denna produkt är för användning med RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR-system (R8311003), RapID SS/u System (R8311004) och RapID NF PLUS-system (R8311005).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20 °C till 25 °C
Beskrivning RapID 1 ml inokuleringsvätska
För användning med (utrustning) RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR-system (R8311003), RapID SS/u-system (R8311004), RapID NF PLUS-system (R8311005)
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 20 Rör/Pk.