Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ 2 mL ympvätska
Produktkod. 12883693
Change view
Kvantitet:
20 Rör/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12883693 20 Rör/Pk. Paket med 20
1 options
Produktkod. 12883693 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R8325106
 Begränsad artikel
I lager
Spara tid på att förbereda spädningsmedel med denna bruksfärdiga ympvätska för RapID system.
Spara tid på att förbereda spädningsmedel för Thermo Scientific™ RapID™ System som använder Thermo Scientific RapID 2 mL ympvätska.
Denna produkt är för användning med RapID ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR-system (R8311003), RapID CB PLUS System (R8311008) och RapID STAPH PLUS-system (R8311009).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20 °C till 25 °C
Beskrivning RapID 2 ml inokuleringsvätska
För användning med (utrustning) RapID ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR-system (R8311003), RapID CB PLUS-system (R8311008), RapID STAPH PLUS-system (R8311009)
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 20 Rör/Pk.