Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, honanslutningar, med slangmunstycken
Produktkod. p-8504002 Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
6,5 mm dia. x 50 mm
8 mm dia. x 50 mm
Produktkod. 10799664
Brand: Buerkle™ 87611050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum. Snabbkopplingar är idealiska vid anslutning och åtskiljning av slangar, maskiner, apparater, behållare etc. Toppkvalitet, med beprövad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering och elegant design
  • Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum.
  • Idealisk för att ansluta och separera slangar, maskiner, apparater och behållare.
  • Toppkvalitet, med testad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering (enhandsmanövrering) och en elegant design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan ventil
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material POM
Total längd (metrisk) 50 mm
För användning med 8 mm slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 1
Slangstorlek 8 mm dia. x 50 mm
Bredd (metrisk) 6.4 mm
Inkluderar Honanslutningar, slangkopplingar med slangmunstycken
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Snabbkoppling