Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 3,2 mm, hananslutningar, för plåtmontering med slangmunstycke
Produktkod. 10395981 Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
4,8 mm
6,4 mm
Produktkod. 10395981
Brand: Buerkle™ 87531104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbkopplingar, NW 3,2 mm, hananslutningar, för plåtmontering med slangmunstycke– Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum. Snabbkopplingar är idealiska vid anslutning och åtskiljning av slangar, maskiner, apparater, behållare etc.
  • Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum.
  • Idealisk för att ansluta och separera slangar, maskiner, apparater och behållare.
  • Toppkvalitet, med testad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering (enhandsmanövrering) och en elegant design
  • Finns i två olika material: POM (polyoximetylen) och PP (polypropylen).
  • Finns med slangmunstycke, slangskruvförband, gänganslutning eller som inbyggd komponent för kontrollpaneler, med eller utan avstängningsventil
  • Den säkra O-ringen garanterar tätning.
  • Alla kopplingar (honanslutningar) och nipplar (hananslutningar) inom samma flödesområde är sammankopplade.
  • Fjäder/lås: Rostfritt stål V4A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med ventil
Diameter (metrisk) Plåtborrhålsdiameter på 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material POM
Total längd (metrisk) 46 mm
För användning med 6,4 mm slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 1
Slangstorlek 6,4 mm
Bredd (metrisk) 3.2 mm
Inkluderar med ventil
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Snabbkoppling