Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 3,2 mm, hananslutningar, för plåtmontering med slangmunstycke
Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
4,8 mm
6,4 mm
Beskrivning
- Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum.
- Idealisk för att ansluta och separera slangar, maskiner, apparater och behållare.
- Toppkvalitet, med testad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering (enhandsmanövrering) och en elegant design
- Finns i två olika material: POM (polyoximetylen) och PP (polypropylen).
- Finns med slangmunstycke, slangskruvförband, gänganslutning eller som inbyggd komponent för kontrollpaneler, med eller utan avstängningsventil
- Den säkra O-ringen garanterar tätning.
- Alla kopplingar (honanslutningar) och nipplar (hananslutningar) inom samma flödesområde är sammankopplade.
- Fjäder/lås: Rostfritt stål V4A
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | Plåtborrhålsdiameter på 13 mm |
| Material | POM |
| Total längd (metrisk) | 46 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 4,8 mm |
| Bredd (metrisk) | 3.2 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.006 kg |
| Inkluderar | med ventil |
| Färg | Vitt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Visa mer |