Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, hananslutningar, vinklade nipplar med slangmunstycke
Handla allt Bürkle Produkter
Material:
POM
Polypropen
Inkluderar:
Med ventil
Utan ventil
Beskrivning
- Tillverkad av polyoximetylen
- Maximalt flöde möjligt
- Enkel enhandsmanövrering
- Säker O-ring garanterar att kopplingar är täta
- Arbetstryck vid 20 °C: med vakuum upp till 10 bar
- Drifttemperatur från− 40° till+ 80 °C
- Kopplingarna ansluter helt enkelt till varandra, klickar automatiskt på plats och öppnar ventilerna
- Vid frånkoppling tätas ventilerna automatiskt, inget läckage uppstår
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 6.5 mm |
| Material | POM |
| Total längd (metrisk) | 31 mm |
| För användning med | 6,5 mm slang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Bredd (metrisk) | 6.4 mm |
| Inkluderar | Utan ventil |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Produkttyp | Snabbkoppling |