Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, honanslutningar, med slangmunstycken
Produktkod. 10750413 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
9,5 mm slang
Produktkod. 10750413
Brand: Buerkle™ 87612160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum. Snabbkopplingar är idealiska vid anslutning och åtskiljning av slangar, maskiner, apparater, behållare etc. Toppkvalitet, med beprövad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering och elegant design
  • Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum.
  • Idealisk för att ansluta och separera slangar, maskiner, apparater och behållare.
  • Toppkvalitet, med testad tillförlitlighet, litet utrymmesbehov, maximalt möjligt flöde, enkel manövrering (enhandsmanövrering) och en elegant design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med ventil
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 50 mm
För användning med 9,5 mm slang
Förpackningsmängd 25/Skala
Bredd (metrisk) 6.4 mm
Inkluderar Snabbkoppling
Maximalt tryck 8 bar
Produkttyp Snabbkoppling